Documenti
T320552
3-(5-(1,4,5,6-TETRAHYDROPYRIMIDIN-2-YL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOL-2-YL)BENZOIC ACID, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H17ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.81
Numero MDL:
Altre note