Documenti
T320005
2-[(6-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO]-2-OXOETHYL 4-PHENYL-1-PIPERAZINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H22N4O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.63
Numero MDL:
Altre note