Documenti
T314749
4-BROMO-1,5-DIMETHYL-3-[(4-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)CARBONYL]-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H11BrN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.13
Numero MDL:
Altre note