Documenti
T301949
PHENYLSULFONYL(3-(4-(THIOPHENE-2-CARBOXAMIDO)PYRIDINIUM-1-YL)QUINOXALIN-2-YL)AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H17N5O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
487.563
Numero MDL:
Altre note