Documenti
T286311
METHYL 4,6-O-BENZYLIDENE-2,3-DIDEOXY-5-O-[(METHYLSULFANYL)CARBONYL]-D-ERYTHRO-HEXONATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H20O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.398
Numero MDL:
Altre note