Documenti
T269077
TERT-BUTYL({(2S)-2-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-3-BUTENYL}OXY)DIMETHYLSILANE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H30O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.524
Numero MDL:
Altre note