Documenti
T267309
TERT-BUTYL (3AS,4AS,7AR,7BR)-7A-HYDROXY-6,7-DIISOPROPOXY-4A-METHYL-5-OXO-2,3,3A,4,4A,5,7A,7B-OCTAHYDRO-1H-PENTALENO[1,2-B]PYRROLE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H35NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.527
Numero MDL:
Altre note