Documenti
T255580
ETHYL (4E)-6-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-5-METHYL-4-HEXENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H34O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.634
Numero MDL:
Altre note