Documenti
T252522
8-[1-({[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}METHYL)-2-METHYLPROPYL]-1-METHYLBICYCLO[2.2.2]OCT-5-EN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H36O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.595