Documenti
T241695
[(1R,3R)-3-METHYL-1-(TRIMETHYLSILYL)CYCLOPENTYL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H24OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.455
Numero MDL:
Altre note