Documenti
T232289
(2E)-1-[(3AR,5AS,8AS)-1,3A,4,5,5A,6-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]PENTALEN-3-YL]-3-(TRIMETHYLSILYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H24OSi
Peso molecolare:
272.466
Numero MDL:
Altre note