Documenti
T189979
(3AR,7AS)-3A,7A-DIMETHYL-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.221
Numero MDL:
Altre note