Documenti
T157465
3-(3-CHLORO-6-METHYL-1-BENZOTHIEN-2-YL)-1-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16ClN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.876
Numero MDL:
Altre note