Documenti
T156574
2-[4-(2,5-DIMETHYL-PHENYLSULFAMOYL)-PHENOXY]-N-FURAN-2-YLMETHYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H22N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.484
Numero MDL:
Altre note