Documenti
T154741
N-(7-CHLORO-2-METHYL-4-QUINOLINYL)-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)AMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.246
Numero MDL:
Altre note