Documenti
T149101
N'-[1-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]-2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-2-NAPHTHALENYLOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.41
Numero MDL:
Altre note