Documenti
T147192
1-(4-PYRIDINYL)ETHANONE [4-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13ClN4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.826
Numero MDL:
Altre note