Documenti
T147168
1,3-DIPHENYLACETONE [4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.517
Numero MDL:
Altre note