Documenti
T145696
4-[1-[4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17Cl2N3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.445
Numero MDL:
Altre note