Documenti
T144800
2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H13N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.439
Numero MDL:
Altre note