Documenti
T144746
2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(4,5,6,7-TETRAHYDRO-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H15N3OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.509
Numero MDL:
Altre note