Documenti
T143006
4-[1-[(DIETHYLAMINO)ACETYL]-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-YL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H23N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.478
Numero MDL:
Altre note