Documenti
T141909
ETHYL 2-[[([5-[1-(4-CHLOROPHENOXY)ETHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)ACETYL]AMINO]-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22ClN5O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.055
Numero MDL:
Altre note