Documenti
T140295
DIISOPROPYL 11-(4-CL-BENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H25ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.997
Numero MDL:
Altre note