Documenti
T137235
4-METHYL-N-((4-METHYL-1-PIPERAZINYL)CARBONYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H19N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.379
Numero MDL:
Altre note