Documenti
T133957
N-(4-BROMOPHENYL)-2-(((2-((3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)(OXO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H25BrN6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
621.498
Numero MDL:
Altre note