Documenti
T128538
2-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXO-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.289
Numero MDL:
Altre note