Documenti
T127124
2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)-N'-(2-ME-3-PH-2-PROPENYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.465
Numero MDL:
Altre note