Documenti
T122912
3,4-DIMETHOXY-N-(2-OXO-2-(2-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H20N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.417
Numero MDL:
Altre note