Documenti
T118397
N-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.254
Numero MDL:
Altre note