Documenti
T118362
N-(4-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H12BrCl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.123
Numero MDL:
Altre note