Documenti
T108677
3-BENZYL-1-(2,6-DICHLOROBENZYL)-5,6-DIMETHYL-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H21BrCl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.247
Numero MDL:
Altre note