Documenti
T105139
N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-5-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H13ClF3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.769
Numero MDL:
Altre note