Documenti
T103497
9-(4-(4-METHOXYPHENYL)-2-THIENYL)-3,3,6,6-TETRAMETHYL-3,4,6,7,9,10-HEXAHYDRO-1,8(2H,5H)-ACRIDINEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H31NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.628
Numero MDL:
Altre note