Documenti fondamentali
SYX00020
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
AldrichCPR
Scegli un formato
1 G
CHF 210.00
CHF 210.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 210.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
CHF 210.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Note legali
Product of Synthonix
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)