Documenti fondamentali
SYNV211000
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: PTFE
Sinonimo/i:
Synthware V211000
Scegli un formato
1 EA
CHF 548.00
CHF 548.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 548.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 548.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V211000
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)