Documenti fondamentali
SYNS691740
Synthware stopcock plug retention kit
plug size 17/40
Sinonimo/i:
Synthware S691740
Scegli un formato
1 EA
CHF 11.90
CHF 11.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 11.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 11.90
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S691740
Descrizione generale
Synthware replacement stainless steel retention kit is designed for use with stopcocks.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)