Documenti fondamentali
SYNS342565
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 8 mm, plug size 25/65
Sinonimo/i:
Synthware S342565
Scegli un formato
1 EA
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 137.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S342565
Dimensioni foro
8 mm
Descrizione generale
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)