Documenti fondamentali
SYNS191125
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Sinonimo/i:
Synthware S191125
Scegli un formato
1 EA
CHF 51.90
CHF 51.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 51.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 51.90
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S191125
Dimensioni foro
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)