Documenti fondamentali
SYNM202404
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 4, Hose Connection: right
Sinonimo/i:
Synthware M202404, vacuum manifold, vacuum unit
Scegli un formato
1 EA
CHF 614.00
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 614.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
number of ports 4
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M202404
Descrizione generale
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)