Documenti fondamentali
SYNF964024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
60 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 42 mm
Sinonimo/i:
Synthware F964024, filter funnel
Scegli un formato
1 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 134.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 134.00
Spedizione prevista il22 aprile 2025
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F964024
Capacità
60 mL
60 mL
D.E. setto
42 mm
Descrizione generale
Synthware Büchner funnel with an inner joint and a perforated glass plate, sealed with a perforated glass disc to support filter media. It features a standard taper inner joint (14/20) and a hose connector for the vacuum source.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)