Documenti fondamentali
SYNF724250
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F724250, filtering flask with outer joint
Scegli un formato
1 EA
CHF 92.50
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 92.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 92.50
Check Cart for Availability
Materiali
flat bottom flask
glass flask
Giunto
joint: ST/NS neck24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F724250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)