Documenti fondamentali
SYNF531250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F531250, Schlenk flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F531250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)