Documenti fondamentali
SYNF472925A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
Synthware F472925A, glass separatory funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS top29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F472925A
Capacità
250 mL
250 mL
Descrizione generale
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)