Documenti fondamentali
SYNF42441L
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F42441L, 3-neck round flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 284.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
Giunto
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F42441L
Capacità
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Descrizione generale
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)