Merck
SYNF411925
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
25 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F411925, 2-neck round flask
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
25 mL, 25 mL
Material:
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
Joint:
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS14/20
Packaging:
pkg of 1 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
borosilicate glass flask, round bottom , two-neck (angled side neck)
joint
center joint: ST/NS19/22, side joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F411925
capacity
25 mL, 25 mL
General description
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)