Documenti fondamentali
SYNF236040C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 60 mm × 400 mm, Disc porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F236040C, glass chromatography column
Scegli un formato
1 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 266.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F236040C
D.E. × lungh.
60 mm × 400 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)