Vai a
SYNF214500
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F214250, 4-neck reaction flask
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 160.00
CHF 136.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
Joint:
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 136.00
Prezzo di listinoCHF 160.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F214500
capacity
500 mL
General description
With identical vertical side joints.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNF212500SYNF218500SYNF214000
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
description
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 29/42
description
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
manufacturer/tradename
Synthware F214500
manufacturer/tradename
Synthware F212500
manufacturer/tradename
Synthware F218500
manufacturer/tradename
Synthware F214000
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
1,000 mL
material
borosilicate glass flask, round bottom , four-neck
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
material
borosilicate glass flask, four-neck , round bottom
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS29/42, side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS29/42, side joint: ST/NS29/42
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)