Documenti fondamentali
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F164250, 2-neck reaction flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 135.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F164250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)