Documenti fondamentali
SYND304150
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 150 mm, immersion depth 76 mm
Sinonimo/i:
Synthware D304150, distilling head with side-arm
Scegli un formato
1 EA
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 165.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D304150
Prof. immersione
76 mm
Lunghezza camicia
150 mm
Descrizione generale
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)